크기 배제 크로마토그래피
SEC 컬럼은 용액에서 분자 크기에 따라 성분을 분리하며, 더 큰 분자가 먼저 용리됩니다. 충전 물질 입자 내에 성분의 차등 배제 또는 포함에 의해 물질이 분리되고, 개별 성분의 분리 이외에도 이 기술은 중합체의 분자량 분포를 특성화하기 위해 사용됩니다. 실리카 및 폴리머 기반 SEC 컬럼 제품을 구매하실 수 있습니다.
겔 투과 크로마토그래피 (GPC)는 용리제로서 유기 용매를 사용한 유기 가용성 중합체의 SEC 분리를 지칭합니다. 겔 여과 크로마토 그래피 (GFC)는 수성 용리액에서 수용성 중합체의 분리를 지칭합니다.