VWR Chemicals
VWR Chemicals는 실험실 및 산업용 화학 제품으로 구성되며 높은 품질, 안전한 포장 및 우수한 서비스를 특징으로 합니다.
VWR Chemicals는 일반적인 시약부터 미량 분석용 고순도 화학물질, 거기에 미생물학, 세포 진단, 생명과학 등의 전문 분야에 이르기까지 모든 화학물질을 제공합니다.
pH strip, Hach 기기용 시약, 기기 분석용 COD 및 이온 크로마토그래피 표준 등.
HPLC, GC, IC, TLC, 조제용 크로마토그래피 및 플래시 크로마토그래피까지, VWR은 모든 산업군을 위한 컬럼, 시약 및 용매를 제공합니다. 또한 VWR Collection은 물질 분리를 더 쉽게 해줄 각종 바이알, 시린지(syringe), 소모품 등을 공급합니다.
NORMATOM®의 고순도 산을 이용한 시료 제조. NMR과 같은 특정 분석에 적합하게 설계된 화학제품 포함. Karl Fischer, AAS, ARISTAR® ICP/ICP-MS 및 AVS® TITRINORM® IC standards NORMATOM® 등.
용매 제조 전문업체와 합병으로 인해 VWR의 제품 포트폴리오가 더욱 강화되었습니다: 분석 작업용 AnalaR® NORMAPUR®, 일상 실험용 RECTAPUR ®, 기초 실험용 TECHNICAL®, 정밀한 물질 분리용 HiPerSolv® CHROMANORM® 등. 또한 분광법용 SpectrosoL® / SPECTRONORM, GC용 PESTINORM®, 중수소로 치환된 NMR 용매 및 각종 무수화합물 등을 제공합니다 .
VWR Chemicals는 무기 시약 및 분석용으로 적합한 400여 가지 시약을 제공합니다. VWR Chemicals는 불순물의 최대 허용 범위를 넘지 않으며 98%의 확률로 재고를 보유하고 있습니다. 분석 작업용 AnalaR® NORMAPUR®, 일상 실험용 RECTAPUR ®, 기초 실험용 TECHNICAL®, 미량의 샘플 분석용 초고순도 NORMATOM®를 선택하세요. ACS, Reag.Ph Eur. 및 USP 요건에 부합하는 제품뿐만 아니라 Kjeldahl 촉매, Karl Fisher 적정제와 같은 특수 제품도 구매하실 수 있습니다.
- AnalaR® NORMAPUR® Analytical grade acids
- GPR RECTAPUR® General use acids
- TECHNICAL® Basic specification acids
- AnalaR® NORMAPUR® Analytical grade alkalis
- GPR RECTAPUR® General use alkalis
- TECHNICAL® Basic specification alkalis
- AnalaR® NORMAPUR® Analytical grade salts
- GPR RECTAPUR® General use salts
- TECHNICAL® Basic specification salts
- Reag PH EUR Standard Solutions
- Indicators
당사의 미생물 포트폴리오에는 제약업, 화장품, 식품, 낙농, 환경, 수질 관리 등 수많은 산업의 각종 분야에서 사용할 수 있는 dehydrated culture와 바로 사용하실 수 있는 배지가 있습니다.