클린룸 버킷 시스템
플라스틱 클린룸 청소 장비는 단일 또는 이중 버킷 시스템으로 제공됩니다. 버킷 및 압착기는 고품질의 견고한 플라스틱 (폴리프로필렌)으로 만들어집니다. 리터 스케일의 버킷, 조종 롤러가 달린 카트. 요청시 플랫 압착기가있는 대체 모델을 사용할 수 있습니다.
액체 및 폐기물을 통제 지역 밖으로 쉽게 운송할 수 있도록 버킷 라이너를 권장합니다. 당사의 버킷 라이너는 감마선 조사되고 단일 멸균 포장됩니다.
Product selection
Bucket systems - Plastic
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.