백신 업스트림 공정
백신은 동물세포 및 곤충세포를 이용하여 부착의존성 세포(anchorage-dependent) 혹은 현탁배양을 통해 최적의 공정을 진행합니다.
Avantor의 VWR은 공정 개발, 스케일 업 및 전체 제조를 지원하는 배양 시스템을 제공합니다. 당사의 시스템은 아래와 같은 제품을 공급합니다:
  • 배양 플라스크 및 셰이커 플랫폼
  • 롤러바틀 및 롤러바틀 랙
  • 멸균 cell factories
  • 마이크로캐리어 및 바이오리액터
세포주 확장을 위해 다양한 growth supplement가 포함된 배지성분을 공급하고 있으며, 이를 통해 자체 제형을 디자인할 수 있습니다. 또한 세포 성장을 돕기위한 attachment factor와 동물 혈청을 공급하고 있습니다.
오직 Avantor J.T.Baker® 브랜드만이 ICH 기준을 충족하는 IPTG를 cGMP 시설에서 제조하여 공급하고 있습니다. 이를 통해 바이오의약품 생산자 및 연구원들에게 제품 연구개발부터 임상, 생산까지 고품질의 백신을 위한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
Buy now
Explore solutions for upstream processing of vaccines
Product choices for discovery, product development & pre-clinical
Product choices for scale-up & production
Ready to get started?
Our Bioprocessing Solutions team can help!
Yes, let's get started!