미생물 기반 재조합 단백질
미생물(E. coli or yeast) 발효를 통해 생산되고 있는 다양한 재조합 단백질 – 생산 공정 효율성을 향상시켜주고 시장 출시를 앞당겨주어 경우에 따라 선호되는 생산 방법입니다.
미생물 공정은 많은 이점을 제공합니다. – 안전하고 신속한 발현 시스템 중 하나이며 비용 효율적인 개발 및 생산이 가능함과 동시에 품질과 재현성을 보장합니다.
하지만 여전히 미생물 발효 과정에서 단백질 발현이 일관되지 않거나 단백질 응집을 형성하도록 유도하는 재조합 단백질 또는 높은 발현으로 봉입체를 정제해야 하는 추가적 과제들이 남아있습니다.
이에 아반토는 미생물 발현 시스템에 기반하여 재조합 단백질 제조 공정을 지원하는 광범위한 제품들을 공급합니다. 당사의 제품군은 세포 성장을 지원하는 발효 제품, 단백질 발현을 향상시키는 시약, 봉입체의 정제 및 회수를 위한 제품, 최종 의약품 안정화를 돕는 첨가제를 포함합니다.
Avantor®의 J.T.Baker® 브랜드는 ICHQ7 표준을 준수하는 cGMP 제조 IPTG를 제공합니다. 이를 통해 당사는 바이오파마 연구원 및 제조업체에게 연구 및 개발에서 임상 및 본격적인 제조에 이르기까지 재조합 단백질 생산을 확장하는 데 도움이 되는 고품질 솔루션을 제공합니다.
재조합 단백질 워크플로
혁신은 Avantor® 비즈니스 모델의 핵심입니다. 저희는 재조합 단백질 생산 목표를 더 빠르고 효율적이며 효과적으로 달성하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 워크플로의 모든 단계에 필요한 고품질 제품과 서비스를 확인하세요. 당사의 단백질 및 펩타이드 제품 목록을 검색하거나 고순도의 광범위한 단백질 시약을 확인하세요.
재조합 단백질이란?
재조합 단백질은 재조합 DNA 기술을 사용하여 실험실에서 인공적으로 만들어집니다. 세포는 일반적으로 DNA 벡터로 형질전환되고, 단백질을 전사 및 합성하기 위해 배양되고, 용해되고, 정제됩니다. 단백질 수율을 최대화하기 위해 재조합 단백질 정제를 완료하는 다양한 방법이 있습니다.
재조합 단백질 기술과 연구의 발전은 재조합 단백질이 진단 시약, 치료제 및 백신으로도 활용될 수 있도록 재조합 단백질 어플리케이션을 확장하였습니다.
재조합 단백질 제조
단백질은 DNA 발현의 결과물입니다. 재조합 단백질은 살아있는 세포 내에서 재조합 DNA(rDNA)가 발현된 결과입니다. 재조합 DNA를 구성하는 데 사용되는 실험 방법에 따라 서로 다른 출처의 DNA 절편 2개 이상을 결합합니다. 그런 다음 재조합 DNA를 벡터에 삽입하고 살아있는 세포 내부에서 복제되도록 합니다.
재조합 단백질 생산
재조합 단백질은 미생물(E. coli) 발현 시스템을 사용하여 제조됩니다. 이들은 사이토카인(에리트로포이에틴 또는 EPO), 성장 인자(인슐린) 및 효소(Urokinase)를 포함하는 작은 단백질 분자 그룹을 나타냅니다.
타겟 단백질은 E. coli 발현 시스템을 사용하여 세포 내에서 분비되며 회수하기 어려울 수 있습니다. 이러한 불용성 단백질은 다른 오염 물질과 함께 박테리아 세포질 내의 봉입체(inclusion bodies)에 위치하고 있습니다. 박테리아를 용해하면 불용성 봉입체가 방출됩니다.
단백질이 가용화되고 분리된 후 기계적 및 화학적 처리로 적절한 단백질 접힘이 가능합니다. 그 결과 생물학적 활성 단백질이 생성됩니다. 크로마토그래피를 이용한 정제는 다른 생물학적 제제에 사용되는 정제와 유사합니다.
Avantor에서 재조합 단백질 생산에 필요한 모든 솔루션을 확인하세요
Avantor®는 재조합 단백질 제조 공정을 지원하는 광범위한 제품을 제공합니다. 여기에는 세포 성장을 지원하기 위한 발효 제품과 폴리소르베이트와 같은 부형제 및 재조합 단백질 정제를 돕는 크로마토그래피 미디어를 포함합니다.