면역요법 치료를 위한 단일클론항체(mAbs) 제품
단일 클론 항체 (mAbs)는 매출 및 약물 파이프라인을 기준으로 생물 제제 시장에서 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. mAbs의 임상적인 효과는 자가 면역 질환 및 종양학의 치료에서 이미 입증되었습니다.
Avantor와 함께 품질, 활성 및 안정성을 유지하세요
Avantor®의 업스트림, 다운스트림 및 의약품 공정용 제품은 전체 공정 단계에서 mAbs의 품질, 활성 및 안정성을 유지하는 데 도움을 줍니다. 당사는 공정 개발 및 규모 확장에서 상업적 제조, final fill에 이르기까지 복잡한 단일클론항체 제조를 위해 포유동물 발현 시스템용 제품 공급망을 지원합니다.
아반토의 J.T.Baker® BAKERBOND™ PROchievA™ Protein A 크로마토그래피 레진
mAbs 워크플로우
약물 발굴에서 배송에 이르기까지 Avantor®는 워크플로를 간소화하고 프로세스를 개선하는 데 필요한 abs 제품과 솔루션을 제공합니다. 당사는 수천 개의 항체, 고수율 항체 정제 버퍼 및 면역치료 솔루션을 제공하여 귀사의 약물 발굴을 촉진합니다.
단일클론항체란?
단일클론항체(mAbs)는 실험실에서 만들어졌으며, 면역계 항체와 동일하게 작용합니다. 이렇게 제조된 항체는 단일 고유 모 세포에서 유래하며 하나의 특정 항원을 표적으로 하는 항체의 복제물입니다. 따라서 타겟 단일클론항체 면역 요법에 적합합니다.
단일클론항체(mAbs)의 용도 중에는 다음을 포함한 치료 질환이 있습니다:
- Cancer
- Autoimmune diseases
- Asthma
- Viral infections, such as Ebola and COVID-19
- 암
- 자가면역질환
- 천식
- 에볼라 및 COVID-19과 같은 바이러스 감염
단일클론항체는 다음을 포함하는 다양한 진단에 사용합니다.
- 림프구 및 골수성 악성종양
- 조직형검사
- Enzyme-linked immunosorbent assay
- 방사면역측정법
- 미생물 혈청형 분석
- Passive antibody를 이용한 면역학적 중재
- 항특이형 억제
단일클론항체 메커니즘
단일클론항체(mAbs)는 타겟 단백질에 따라 다양한 방식으로 작용합니다. 각 mAb는 신체의 자연 항체 중 하나를 모방하고 하나의 특정 단백질을 표적으로 하여 면역 요법으로 기능합니다.
- 면역 체계 촉진
- 면역 체계 지원
- 신호를 차단하거나 세포의 다른 영역 타겟
단일클론항체 치료의 미래
단일클론항체(mAbs)는 수익 및 약물 파이프라인에 있어서 바이오로직 시장에서 가장 큰 부분을 차지합니다. mAb는 임상적으로 자가면역 질환 및 종양 치료에 효과적이었습니다.
현재 성장하는 면역종양학 또는 단일클론항체 면역요법 분야를 위해 mAb 개발에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 이러한 투자에는 mAb 역가, 다른 발현 시스템에서 제조된 mAb 절편 및 mAb에 대한 다중 표적 특이성을 증가시키기 위한 공정 최적화와 표적 암세포에 고독성 약물을 전달하는 항체-약물 접합체(ADC) 개발이 포함됩니다.