Final fill for mAbs
주사용 약물 제품을 완성하려면 여러가지 품질 요구 사항을 충족하는 최종 포장 바이알 및 마개가 필요합니다.
품질 요구 사항을 충족시키려면 제품을 ISO Class 5 환경에서 제조하고 USP71, USP85 및 USP758 조건을 충족하여 무균이여야 하고, pyrogen이나 미립자가 존재해서는 안됩니다. 또한 의약품의 보관조건이 냉동/동결건조인지, 그리고 단백질과 부형제간의 상호 적합성 등에 대해 반드시 사전 검증(확인)이 완료되어야 합니다.
당사는 WFI 규정을 준수한 주사용수를 이용하여 생산된 다양한 부형제를 제공합니다.
mAbs의 final fill을 위한 솔루션
Explore product choices for final fill for mAbs
실험실 효율성을 향상시킬 준비가 되었나요?
당사의 바이오 공정 전문가들은 귀사의 프로세스를 최적화하는 데에 지원해드릴 수 있습니다.
자세히 알아보기