J.T.Baker® Direct Dispense 패키징 시스템
J.T. Baker® Direct Dispense 패키징 시스템으로 제품의 효과를 높이고 바이오 의약품 제조 공정을 간소화하세요. 이 새로운 패키징 플랫폼을 사용하면 기존 또는 single-use 제조 장비를 사용하든 상관없이 분말 기능성 소재 및 부형제를 공정에 직접 쉽게 전달할 수 있습니다. 귀하의 사양에 맞게 사전 계량되고 비파괴 라만 ID 테스트와 호환되는 제품으로 시간 소모적인 디클럼핑(de-clumping) 및 세분화 단계를 줄이십시오.
  • 귀하의 사양에 맞게 사전 계량
  • 클럼핑 감소용 건조제
  • 1%의 분주 공차(tolerance)
  • Satellite sample과 호횐되는 Raman ID
  • 4가지 크기: 30 L, 65 L, 121 L, 150 L
J.T. Baker® Direct Dispense 패키징 시스템이 운영에 있어 어떻게 변화를 이끌 수 있는지 알아보세요.
문의하기
Webinar: In-time delivery of raw materials & excipients during continuous biomanufacturing
당사의 전문가들이 J.T. Baker® 직접 분주 플랫폼이 연속 바이오 제조 공정에 어떻게 적용되는지 설명합니다.
웨비나 시청하기
바로가기