바이오 공정용 백 제품군
Protect every drop
맞춤 제작이 가능한 아반토의 싱글유즈 바이오 공정용 백 제품군은 배지 및 버퍼 준비, 제품 보관, 세포 배양, 혼합 및 샘플링을 포함한 작업에서 제품 오염을 방지하면서도 바이오의약품 생산을 극대화할 수 있도록 세심하게 설계되었습니다.
Avantor는 제품 개발 및 바이오 제조 프로세스의 모든 단계를 통해 완벽한 설계, 제조, 품질 테스트 및 물류를 제공하는 유일한 개방형 아키텍처 유체 취급 공급자입니다. 당사는 고객이 중요한 치료법을 보다 신속하게 시장에 투입할 수 있도록 고객에게 옵션을 제공하고 엄격한 프리 사이즈의 유체 처리 설계의 장벽을 없애는 데 중점을 두고 있습니다.
바이오 공정용 2D 백 제품군
아반토만의 독자적인 Flex Film™으로 제작된 바이오 공정용 2D 백 제품군은 버퍼, 배지, 약물 및 백신과 같은 바이오 의약품을 보관하고 운반하는 데에 사용할 수 있는 견고하지만 유연한 용기입니다.
- 100ml에서 50L까지 7가지 표준 크기 및 포트 구성
- 불활성이 높은 폴리에틸렌(PE) 소재 접촉 층이 삽입되어 용액 유출 및 침출 가능성 감소
- 견고한 산소 및 수분 차단 층
- SAL10-6 최대 50L
아반토의 싱글유즈 바이오 공정용 백 제품군은 교차 오염 위험을 최소화하며 다양한 바이오 의약품 원료와 호환됩니다. 해당 제품은 다양한 화학약품에 대해 우수한 내성을 가진 아반토의 독자적인 Flex Film™으로 제작되어 버퍼, 배지, 약물 및 백신과 같은 바이오 의약품을 안전하게 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 당사의 2D bag은 전반적인 바이오 프로세싱 워크플로우에서의 제품 보관, 공급, 충진 및 마감 필수 조건들에 부합하며, 다른 바이오 프로세싱 장비 및 패키징 시스템과 함께 사용되기도 합니다. 해당 제품군은 100ml에서 50L에 이르는 표준 디자인으로 제공되며, 필요한 경우 아반토의 엔지니어팀이 귀하의 공정을 위한 맞춤형 솔루션을 설계해드릴 수 있습니다.
바이오 공정용 3D 백 제품군
당사의 3D 백은 버퍼, 배지, 약물, 백신과 같은 바이오 의약품을 최대 3000L까지 3D백에 담아 운송할 수 있도록 고유한 설계를 적용하여 대규모 운영 요건들을 충족합니다.
- 50L ~ 1000L의 표준 용량, 배수구 포함 여부 선택 가능
- 배수 포트 유무에 관계없이 Avantor 스테인리스스틸 및 폴리프로필렌용기 와 호환 가능
- 불활성이 높은 폴리에틸렌(PE) 소재 접촉 층이 삽입되어 용액 유출 및 침출 가능성 감소
- 견고한 산소 및 수분 차단층
- 최대 3000L까지 맞춤형 설계 가능
- SAL10-6 최대 1000L
아반토의 싱글유즈 바이오 공정용 3D 백은 감마선 조사 멸균 처리되어 교차 오염 위험을 최소화하고 다양한 바이오 의약품과 호환되는 특수 필름으로 제작되었습니다. 본 특수용기는 전반적인 바이오 프로세싱 워크플로우에서 편리하고 안전한 방식으로 바이오 의약품을 보관하거나 운반하며 다른 바이오 프로세싱 장비나 패키징 시스템과 함께 사용될 수 있습니다. 아반토의 3D 백은 50L에서 3,000L에 이르는 표준 디자인으로 제공되지만, 요청에 따라 당사의 숙련된 엔지니어팀이 귀하의 공정에 적합한 특수 솔루션을 설계해 드릴 수도 있습니다. 또한 당사의 바이오 공정용 3D 백 서포트 컨테이너와 함께 사용하실 수 있습니다.
로커 백
업계 최고의 바이오리액터 로커 시스템과 호환되는 해당 로커 백은 세포 배양을 위한 안전하고 안정적인 환경을 조성하도록 설계된 싱글유즈 멸균 솔루션입니다.
- 최대 50L까지 4가지 용량으로 제공되는 기성 제품
- 업계에서 승인된 일반적인 로킹 하드웨어와 호환
- 통합 환경 센서 제어 옵션
- 불활성이 높은 폴리에틸렌(PE) 소재 접촉 층이 삽입되어 용액 유출 및 침출 가능성 감소
- 견고한 산소 및 수분 차단 층
- 최대 50L의 완전 맞춤형 설계 가능
당사의 독자적인 필름으로 제작된 로커 백은 최적의 세포 배양을 위해 오염 위험을 최소화할 수 있도록 감마선 조사 멸균 처리되었습니다. 뿐만 아니라 업계 최고의 바이오리액터 로커 시스템과 호환됩니다. 본 제품은 최대 50L 용량인 표준 디자인으로 제공되며 귀하의 공정에 맞게 맞춤 제작이 가능합니다.
싱글유즈 탱크 라이너
바닥 배수 포트 여부를 선택할 수 있는 2D 및 3D 구성의 싱글유즈 바이오 프로세싱 탱크 라이너는 폐기물을 수거하고 바이오 프로세싱 원료와 생산 용기 사이의 보호 장벽 역할을 함으로써 바이오의약품 공정이 보다 효과적일 수 있도록 지원합니다.
- 최대 560L까지 2D 및 3D 구성으로 제공되는 기성 제품
- 배수 포트 유무에 아반토 스테인리스 스틸 및 폴리프로필렌 용기 와 호환 가능
아반토의 싱글유즈 탱크 라이너는 내구성이 뛰어난 독점 필름으로 제작되어 지지 용기 타입에 적합한 표준 크기로 제공됩니다. 당사의 싱글유즈 탱크 라이너는 폐기물을 수거하고 바이오 프로세싱 재료와 생산 용기 사이의 보호 장벽 역할을 합니다. 탱크 라이너는 필요에 따라 쉽게 교체하여 바이오 프로세싱 워크플로우에서 청결을 유지하면서도 효율적인 공정을 돕습니다. 바닥 배수 포트 여부를 선택할 수 있는 2D 및 3D 구성으로 최대 560L까지의 크기 옵션을 제공하며, 상부 개방형 혼합 시스템과 함께 사용하실 수 있습니다.
귀사의 공정에 혁신을 더하고 싶으신가요?
당사의 바이오 공정용 백은 귀하의 공정에 적합한 기능들로 맞춤 제작될 수 있습니다. 귀하의 공정에 적합한 솔루션을 설계하는 데 Avantor 싱글유즈 전문가가 도와드리겠습니다. 지금 바로 문의하세요.
믿을 수 있는 탁월한 품질
ISO 인증 클린룸
아반토 유체 이송 어셈블리는 ISO class 7(클래스 10000) 클린룸에서 제조됩니다.
규정을 엄격하게 준수하는 조립 시설
조립 시설은 IS0 -13485 인증을 받았으며 cGMP를 준수합니다.
제품 테스트 및 검증
당사의 제품 제조 공정에는 여러 제품 검사 및 검증 단계가 통합되어 있습니다. 방사선 조사, 내독소, 미립자 및 기타 테스트 성적서는 요청 시 제공드립니다.
로트 추적성
전체 로트를 추적할 수 있어 제조처, 제조일 그리고 부품의 원산지 정보까지 식별할 수 있습니다.
혼합 시스템 및 관련 제품군
혼합 시스템 및 관련 제품군
QuattroMixer 폐쇄형 싱글유즈 혼합 시스템
아반토의 QuattroMix 백 및 Quattroflow 싱글유즈 펌프를 결합하여 귀하의 애플리케이션에 적합한 가치있는 통합 시스템으로 맞춤 제작이 가능합니다.
상부 개방형 혼합 시스템
업스트림 및 다운스트림 워크플로우를 포함한 cGMP 바이오 프로세싱을 위해 설계된 아반토의 상부 개방형 혼합 시스템은 액체 또는 분말을 간단하고 효율적으로 처리할 수 있습니다.
바이오 공정용 3D 백 서포트 컨테이너
접을 수 있고 쌓을 수 있으며 재사용이 가능한 컨테이너로 중요하게 취급되어야 하는 바이오 공정에 사용되는 배지를 안전하게 보관하고 운송할 수 있습니다.
아반토의 전문가에게 지금 바로 문의하세요.