바로 배송 – VWR 벤치탑 실험장비 기획전
3시 이전 주문 시 당일 출고!
기다림은 이제 그만! 아반토코리아 공식 대리점인 레보딕스 쇼핑몰과 연계하여 이제 프리미엄 벤치탑 실험 장비들을 바로 받아보실 수 있습니다.
VWR 벤치탑 실험장비의 특장점
  • 연구원 분들의 사용 경험 및 피드백을 반영하여 꾸준히 개선되어 온 완성도 높은 제품
  • 엄격한 산업 표준 준수를 위해 정밀하고 견고하게 제작
  • 인체공학적 디자인 적용
  • 다양한 연구 분야를 지원하는 제품 별 풍부한 옵션
  • 합리적인 가격 대로 높은 구매 경쟁력 확보
※ 아래 제품 링크 클릭 시 레보딕스 쇼핑몰로 이동하게 됩니다.
VWR Ministar
VWR MiniStar 마이크로 원심분리기
  • 원심분리기 뚜껑 개폐로 구동되는 쉬운 사용법
  • 별도 도구없이 간편하게 로터 교환
  • 6000 min-1/2000*g의 고정 속도
  • 5개의 1.5/2.0ml 마이크로튜브 수용
  • 추가 PCR 로터 장착 시 0.2 ml PCR 스트립 튜브 장착 가능
바로 구입하기
Digital Multi-tube Vortex Mixer
VWR 디지털 멀티 튜브 볼텍스 믹서
  • 마이크로프로세서에 의한 정확하고 효율적인 동작 제어
  • 긴 수명과 저소음을 장점을 갖는 BLDC 모터 장착
  • 사용자 편의를 위한 메모리 가능
  • 직관적인 가독성을 제공하는 디지털 디스플레이
  • 다양한 모양 및 사이즈의 용기 수용을 위한 4종의 악세서리 포함
바로 구입하기
Cooling/Heating Incubator
VWR 냉각/가열 인큐베이터
  • -15 ℃에서부터 60 ℃까지의 온도 세팅
  • 정확한 온도 측정을 위한 PT-1000 프로브 센서 장착
  • 내부 전원 콘센트로 믹서 또는 쉐이커 작동 가능
  • 편리한 기기 이동을 위한 상단 손잡이
바로 구입하기
Digital Block Heater
VWR 디지털 블록 히터
  • 공간 활용성을 극대화한 컴팩트 디자인
  • 상온 대비 +5 ℃부터 120 ℃까지 온도 세팅
  • 40 °C 이상일 때 열 주의 경고등 작동 
  • 0.2 ~ 50ml 튜브를 넣을 수 있는 모듈식 히팅 블록 장착 가능
바로 구입하기
VWR Vortex Mixer
VWR 볼텍스 믹서
  • 정교한 속도 조절이 가능한 아날로그 컨트롤
  • 연속 또는 터치 모드 설정 가능
  • 컵 헤드 및 3인치 플랫폼 기본 제공
  • 견고한 설계로 벤치탑 뿐 아니라 콜드룸, 인큐베이터 등의 환경에서도 사용 가능
바로 구입하기
PHP Pipette
VWR PHP 피펫
  • 적은 힘으로도 사용 가능한 특수 설계
  • 용량 별 쉬운 식별을 위한 컬러 코딩
  • 정확성 및 재현성 확보를 위한 혁신적 마그넷 피스톤
  • 내식성 합금으로 제작된 팁 이젝터
  • 범용 팁들과의 높은 호환성
 싱글채널 피펫                       멀티채널 피펫
Culture consumables
실험기기 관련 더 자세한 정보가 필요하신가요?
  • 실험실 공간 및 연구 특수성을 고려한 최적의 제품 안내
  • 해외 제품의 경우에도 예상 비용 및 일정 상담 가능
전문가 상담 문의