클린룸 와이프 및 면봉
클린룸 와이프(wipe)는 클린룸 및 통제 환경에서 가장 중요한 소모품 중 하나입니다. 육안으로는 보이지 않는 오염 물질을 제거하고 깨끗한 시각적 뷰 뿐만 아니라 기본적인 위생을 유지하기 위한 복잡한 청소 과정에 필수적입니다.
효율적인 세척을 보장하기 위해 클린룸 와이프는 입자, 섬유, 이온 또는 미생물 오염 물질의 형태로 더 이상 오염물을 분배하지 않으면서 가장 짧은 시간 내에 광범위한 표면 오염 물질을 흡수할 수 있어야합니다.
클린룸 요구 사항은 매우 다양하므로 선택한 헝겊이 해당 용도에 적합해야합니다. 와이프(wipe)의 다양한 소재와 구조는 기술적 및 기능적 성능에 큰 영향을 미칩니다.
와이프(Wipe)
당사의 클린룸 와이프는 개별 클린룸 용도에 따라 다양한 버전 및 크기로 제공됩니다 (예 : 습윤, 멸균, 비 멸균 와이퍼 및 봉인 테두리 옵션).
와이프(Wipe) 디스펜서
클린룸 와이프를 깨끗하게 보관할 수있는 Plexiglass 디스펜서는 테이블 디스펜싱에 적합합니다.
특수 액세서리
Cyto 벤치용 프로텍터 또는 미트와 같은 특수 청소 작업에 맞는 다양한 도구를 제공합니다.
스폰지
클린룸 및 통제 환경에서 오염 제거. 보풀이 적고 흡수성이 우수합니다.
면봉
면봉은 ESD 버전 옵션과 함께 다양한 손잡이와 헤드 형태로 제공됩니다.