클린룸 진공청소기
흡입 용량
클린룸 진공 청소기의 최적 흡입력은 모터의 완벽한 상호 작용, 장치를 통한 공기 흐름 및 효율적인 수직 필터 백의 위치를 통해 달성됩니다. 흡입력은 두 가지 속도로 조절됩니다. 초당 40 리터 이상의 흡입 용량으로 저소음 레벨에서 모터와 팬의 완벽한 상호 작용을 확인할 수 있습니다.
여과
클린룸 진공청소기의 가장 중요한 매개 변수는 회수된 물질, 오염물 또는 모터에서 생성된 초미립자 또는 잔류물을 모으는 것입니다.
ULPA 필터 - 효율: 0.12 µm (초저 침투 공기)의 작은 입자의 경우 99.999 %
HEPA 필터 - 효율: 0.3 µm의 작은 입자의 경우 99.999 % (고효율 미립자 공기)
클린룸 모델에는 고성능 ULPA 필터를 사용합니다. 속도 수준으로 인해 ULPA 필터는 최고 흡입 수준에서 HEPA 필터가됩니다.
여과 (4 단계 또는 5 단계) 및 필터 위치는 모델에 따라 다릅니다.