클린룸 스폰지
스폰지는 오염을 제거하는 데 적합합니다. 오토 클레이브가 가능하며 강력한 소독제에 내성이있는 소재로 제작됩니다.
클린룸 커튼 및 소프트월, 층류 벤치 및 절연체 청소용 스폰지. 중요한 제품의 운송을 위한 중간 층으로도 적합합니다.
다양한 크기 (사용자 정의 포함)와 포장 단위로 제공됩니다.
Product selection
Sponges
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.
Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 2PM ET on 20th April 2024.
스폰지는 오염을 제거하는 데 적합합니다. 오토 클레이브가 가능하며 강력한 소독제에 내성이있는 소재로 제작됩니다.
클린룸 커튼 및 소프트월, 층류 벤치 및 절연체 청소용 스폰지. 중요한 제품의 운송을 위한 중간 층으로도 적합합니다.
다양한 크기 (사용자 정의 포함)와 포장 단위로 제공됩니다.
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.
© 2024 VWR International, LLC. All rights reserved.
© 2024 FORTUNE Media IP Limited All rights reserved. Used under license.
아반토퍼포먼스머티리얼즈코리아(유)
대표: 동석원
사업자등록번호: 220-88-57876
통신판매업신고번호: 제 2019-수원영통-0759호