특수 클린룸 액세서리
와이프로 오염 물질 및 입자를 제거하는것 외에도 다른 "세척 작업"에는 특수 액세서리가 필요합니다.
예를 들어 탁상용 프로텍터 (보풀이 적은 안정된 표면, 흡수성이 높은 중간층 및 불침투성 바닥층 포함)가 있습니다. 3 층 구조로 안전한 세포 독성 폐기 처리가 가능합니다. 통합된 유체 장벽은 거친 화학 물질에 저항합니다. 미끄럼 방지 폴리에틸렌 뒤판은 매트를 제자리에 유지시켜줍니다. 매트는 평평하게 놓여 건조 후에도 평평하게 유지됩니다.
미트 와이프(mitt wipe)는 클린룸 및 통제 환경에서 카트, 선반 또는 튜빙과 같은 접근하기 어려운 영역을 안전하게 청소합니다. 흡수성을 높이기 위해 폼 내부에 미트 와이프를 사용할 수 있습니다.
Product selection
Special accessories
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.