안전 클린룸 고글
오토 클레이브 및 일회용 고글에는 김서림 방지 시스템, 광학적으로 보정된 강화 렌즈 및 간접 환기 시스템이 있습니다. 안경을 쓰고 100 % 라텍스가없는 사람들에게 적합합니다.
최고의 품질을 보장하기 위해 모든 무균 일회용 고글 쌍을 개별적으로 검사하며, VWR 고글은 의료 용품, 개인 보호 장비 또는 안전 및 보호 고글이 필요한 모든 곳에 적합합니다.
Product selection
Safety Goggles
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.