클린룸 영구 매트
영구 매트는 클린룸에 설치되어 최고의 청결도를 제공합니다. 매트의 수명은 발 및 바퀴 달린 기구의 청결도와 볼륨 정도에 따라 크게 달라집니다.
이러한 매트에는 솔벤트 기반 세정 재료를 사용해서는 안됩니다. 기능과 외관에 악영향을 미칩니다. 미끄러질 위험을 피하려면 매트와 바닥이 모두 완전히 건조되어야합니다.
영구 매트는 클린룸에 설치되어 최고의 청결도를 제공합니다. 매트의 수명은 발 및 바퀴 달린 기구의 청결도와 볼륨 정도에 따라 크게 달라집니다.
이러한 매트에는 솔벤트 기반 세정 재료를 사용해서는 안됩니다. 기능과 외관에 악영향을 미칩니다. 미끄러질 위험을 피하려면 매트와 바닥이 모두 완전히 건조되어야합니다.
© 2024 VWR International, LLC. All rights reserved.
© 2024 FORTUNE Media IP Limited All rights reserved. Used under license.
아반토퍼포먼스머티리얼즈코리아(유)
대표: 동석원
사업자등록번호: 220-88-57876
통신판매업신고번호: 제 2019-수원영통-0759호