클린룸 종이 및 점착 패드
클린룸 용지는 최소한의 입자와 이온으로 매끄러운 표면 (라텍스 침지)을 가지고있어 클린룸과 통제 환경의 오염 가능성을 줄입니다. 클린룸 용지는 일반 용지와 쉽게 구분할 수 있도록 밝은 색상으로 표시됩니다. 모든 일반 사무 기기에 대한 쓰기, 복사 및 인쇄가 가능하며 토너/잉크가 잘 보존됩니다.
점착 패드는 클린룸 용지로 만들어졌습니다. 클래스 ISO 5 클린 룸에서 포장 및 세척되었습니다. 클린룸 점착 패드에는 탈기 수준이 매우 낮은 탈착식 수성 무용제 접착제가 포함되어 있습니다. 지지대에 잔류물을 남기지 않고 잔류물이 붙어서 이를 제거 할 수 있습니다. 모든 클린룸 환경에 문서에 주석을 달거나 메시지를 남길 수 있습니다. 당사의 점착 패드는 다양한 색상으로 제공됩니다.
Product selection
Paper & Sticky Pads
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.