클린백 나이프 및 백 커터
포장 개봉 및 기타 절단 작업을 쉽게 할 수 있도록 지원하는 특수 나이프. 재사용 또는 일회용 버전으로 제공됩니다.
재사용 가능한 버전에는 자동으로 개폐 가능한 안전 블레이드 가드가 있습니다. 칼날 교체가 필요하지 않습니다-느슨한 칼날이 없습니다. 인체 공학적 손잡이가 포함되어있으며 감마가 조사되었습니다.
재사용 가능한 버전은 스테인레스 스틸로 제작되었으며 교체 가능한 칼날을 장착하고 있으며 오토 클레이브가 가능합니다.
Product selection
Knives and Cutters
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.