클린룸 신발과 부츠
신발은 매일 여러 시간 동안 착용되며 (사람과 공정을 위한) 안전과 안락함을 제공해야합니다.
안전, 보호 및 산업용 신발은 서로서로 다르며, 유럽 표준에 따라 설계되었습니다:
EN 61340-5-1: 정전기에 민감한 구성 요소 보호
EN 4843-100: 미끄럼 방지 테스트 요구 사항
EN ISO 20344: 요구 사항 및 테스트 방법
EN ISO 20345: 안전화 스펙
EN ISO 20346: 보호용 신발 스펙
EN ISO 20347: 전문 신발 스펙
많은 양의 액체가 있는 곳에 방수 신발을 착용해야 합니다. 청소 및 탈염 처리가 가능한 PU 나막신 또는 극세사 신발을 착용해야합니다. 정전기 충전을 제한하거나 방지해야하는 경우 정전기 방지 또는 ESD 보호용 신발이 필수적입니다.