클린룸 바닥재
오염 제거 바닥재는 특허를 받은 고분자를 사용하여 발 및 바퀴로부터 유래된 입자의 98 % 이상을 끌어 당깁니다. 입자는 바닥 표면에 자연스럽게 끌리고 습식 세정으로만 방출됩니다. 완전한 효능을 회복하려면 걸레질하고 헹구고 말리면 됩니다.
프로파일이 낮고 (두께 2.5mm) 모든면에 용접된 경사진 모서리 덕분에 작업자가 넘어지지 않고 걸을 수 있으며 카트를 쉽게 밀 수 있습니다. 오염 제거용 바닥재는 바닥에 접착되어야하므로 완벽한 유지력과 최대 수명을 보장합니다. 탁월한 무게 저항으로 인해 플로어링은 풋 트래픽과 호환되지만 무거운 리프트 또는 핸드 트럭과도 호환됩니다.
폴리머의 핵심 특성(정균적, ESD, outgassing 없음)으로 인해 당사의 바닥재는 가운 구역, 재료 유입 구역 및 클린룸의 오염 제어에 이상적인 솔루션입니다.