클린룸 의자 및 스툴
다양한 클린룸 의자를 다양한 용도에 사용할 수 있습니다. 클린룸 의자 제품군은 클린룸 요구 사항에 매우 적합합니다. 이들의 적합성은 Fraunhofer Institute for Production Technology에서 확인하고 문서화했습니다.
최소한의 입자 방출과 안정적인 정전기 제거 등 의자의 고품질을 결정하는 변수들이 수 많은 테스트와 일상 경험으로 입증되었습니다.
Labster - 실험실용 의자
Labster 의자 및 스툴 컬렉션은 실험실 또는 생명 과학 산업의 생산 영역을 위한 맞춤형 및 전문 의자 제품입니다. Labster 제품군에는 특수 용도를 위한 실험실 의자 및 실험실 보조 도구도 포함되어 있습니다.
회전식 클린룸 스툴은 가스 충전 스프링과 대형 시트를 사용하여 유연한 시트 높이 조절 기능이 있으며 부분적으로 전도성이있는 검은색 인조 가죽으로 덮개가 씌어있습니다. 압력 주형 및 5 피트의 폴리싱된 알루미늄의 안정적인 베이스. 단단한 바닥재 또는 내마모성 플라스틱 슬라이더와 함께 사용할 수있는 모델도 있습니다. 부분적으로 전도성이 있습니다.
Product selection
Chairs and Stools
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.