클린룸 가구
모든 평방 미터가 비싼 클린룸에서는 공간을 구하기 힘듭니다. 결과적으로 표준 솔루션과 표준 크기가 없습니다.
전기 전도성 스테인리스 스틸 클린룸 가구는 수직 방향 층류의 방해를 줄이기 위해 단단한 면이있는 수직 지지대와 천공된 수평 상단으로 구성됩니다. 가구의 이동 및 청소도 용이합니다. 상단의 구멍은 직경이 8-10mm이며 양쪽이 챔버처리 되어있습니다.
의자 및 스툴
건강과 안전을 위한 기술 및 인체 공학적 기능을 갖춘 고품질 클린룸 의자. 최소한의 입자 방출과 정전기의 확실한 제거.
테이블
최적의 공기 흐름 경로를 위해 상단이 단단하고 천공되어 있습니다. 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 장비는 크롬 도금 강판, 멜라민면 마분지 또는 플라스틱으로 제공됩니다.
선반
클린룸 선반은 스테인레스 스틸 또는 크롬 도금되었으며 다양한 높이로 제공됩니다.
유틸리티 카트
2 개 또는 3 개의 와이어 또는 단단한 선반이있으며 다양한 디자인과 크기의 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
디스펜서 시스템
일회용품/와이퍼의 보관 및 손쉬운 꺼내기 또는 상자에서 장갑 꺼내기를 위한 디스펜서 시스템.