일회용 클린룸 팔목 보호대
당사의 팔목 보호대는 양쪽에 탄성 조정이 있으며 다른 길이, 재료 및 색상으로 제공됩니다. 화학 요법 보호 팔목 보호대는 최대한의 편안함과 보호 기능을 제공하며 클린룸 클래스 A (ISO 4)에서 권장됩니다. 화학 요법 보호 팔목 보호대는 최적의 착용감을 위해 탄성 조정이 가능하며, 인체공학적입니다. 멸균 및 비 멸균 버전으로 제공됩니다.
Product selection
Sleeve Protectors
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.