일회용 작업복
일회용 작업복은 민감한 제품과 작업자를 보호합니다. 입자 오염 및 정전기 축적을 방지하기 위해 특별히 제조되었습니다.
일회용 클린룸 작업복은 다른 재질 (Tyvek, 폴리프로필렌, 통기성 SMS 패브릭, 폴리에틸렌, 부직포, 깨끗한 질긴 직물)로 만들어집니다.
고무 물질로 제조된 손목과 발목을 포함하는 무균 및 비 무균 버전의 일회용 클린룸 작업복을 확인하실 수 있습니다.
요청이 있을 경우 후드도 같이 제공합니다.
Product selection
Disposable Overalls
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.