클린룸 세척 시스템
"Sinner'scher Kreis"의 일러스트:
화학 물질
먼저 세제의 활성제를 사용하여 청소 과정을 시작합니다. 활성제는 결합력이 중화되도록 하여 느슨한 오염물과 결합 오염 물질이 제거 될 수 있도록 합니다. 이와 관련하여 수분은 오염물을 운반하기위한 담체 물질로서 기능합니다.
시간
이 요소는 세제 또는 클리닝 배스를 사용한 후 먼지를 제거하기까지의 기간을 나타냅니다. 클린룸에서는 이 요소를 무시해도 괜찮은데, 산업용 바닥재에 비해 훨씬 적은 먼지가 축적되기 때문입니다. 반면에 표면 상태에 따라 습식 와이핑 방법이 클리닝에 사용될 수도 있습니다.
온도
일부 특정 오염물질은 냉수보다는 따뜻한 물로 더 효과적으로 제거될 수 있습니다.
기계
최적의 기계적 작용을 통해 시동 시간을 단축할 수 있어 세척 과정을 가속화 할 수 있습니다. 이 요소는 "낮은"오염을 기준으로 무시할 수 있습니다. 와이핑 프로세스에는 수동으로 부착된 기계적 작용만 사용하여 입자 생성 또는 난류를 최대한 낮게 유지할 수 있습니다.
버킷 시스템 - 스테인리스 스틸
스테인리스 스틸로 제작된 단일 및 이중 버킷 시스템. 모든 액세서리는 오토 클레이브가 가능합니다. 걸레와 걸레 프레임 구입 가능.
버킷 시스템 - 플라스틱
고품질의 견고한 플라스틱 (폴리프로필렌)으로 제작된 단일 또는 이중 버킷 시스템.
걸레 시스템
아이솔레이터 도구, 걸레 덮개, 아코디언 핸들 위 아래, 커튼 클리너 등.
쓰레기통
핸드 또는 페달식 스테인리스 스틸 모델.