클린룸 버킷 시스템
스테인레스 스틸 클린룸 청소 장비
단일 및 이중 버킷 시스템으로 제공됩니다. 액세서리는 모두 오토 클레이브가 가능하며 (개별 부품으로 분해 가능) GMP 준수 디자인으로 제작되었습니다.
당사 청소 장비의 "청정실 호환성"은 장기적인 실제 테스트를 통해 보증되었습니다. 걸레와 걸레 프레임과 함께 사용할 수 있습니다. 모든 버전에는 Ringo 플랫 압착기 ES-CR이 장착되어 있습니다. 표면 청소 장치로 선택적으로 업그레이드 할 수 있습니다. 요청시 추가 액세서리 또는 제품 별 조정이 가능합니다.
Systembox EasyMop GMP®
치환 는 특허받은 MopJump 시스템은 접촉 없이 집을 수 있을 뿐만 아니라 걸레 헤드를 쉽게 주입시킬 수 있습니다. EasyMop GMP® Systembox는 10개의 걸레에 적합합니다. 3 중 밀봉으로 상자가 단단히 닫힙니다. MicroSicuro CR / A 걸레는 클린 룸 (ISO 5)에 적합한 특수 실로 만들어졌습니다. 특히 함침법을 위해 개발된 소재로 제작되었습니다.
EasyMop GMP-System Trolley는 특수 오토 클레이브 가능한 휠과 최대 4 개의 박스가 장착되어 있으며 GMP 규격을 준수하여 스테인레스 스틸로 제작되었습니다.
Product selection
Single- and Double-Bucket Systems
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.