클린룸용 피로방지 매트
피로 방지 클린룸 매트는 폴리우레탄의 편안함을 제공하며 밀폐된 셀/비 다공성 상단 표면으로 인해 세척이 용이하다는 이점이 있습니다. 원료로 제작된 매트는 전체적으로 단단합니다. 정전기 방지 표면뿐만 아니라 매우 우수한 화학 물질(유기 용매 제외)과 UV 저항성이 특징입니다.
모든 매트는 어떠한 크기나 모양으로 맞춤형이 가능하며 12 년동안 품질 보증이 제공됩니다.
Product selection
Anti-fatigue Mats
제품 목록에서 선택하고 속성을 기준으로 검색 결과를 더 세분화하십시오.