공인 피펫 교정 및 수리 서비스
빠르고, 안정적이며, 능숙합니다
VWR의 피펫 보정 서비스는 장비가 규격을 준수하도록 최고 수준으로 추적 가능한 결과를 제공합니다.
혜택:
- 입증되고 검증된 품질
- 자세한 프로세스 문서
- 모든 제조업체
- 유리 제품을 포함한 모든 액체 핸들링 기기
- 고객 사양을 포함한 모든 유형의 시험
- UKAS 인증서에 따른 인증으로 교정
- 기존 & 교중 후 인증서 생성
- 제조업체 정품 예비 부품 사용
피펫 교정, 수리 및 서비스 분야에서 20 년의 경험을 바탕으로 피펫 보험 플랜을 만들었습니다. 이 계획은 고객의 요구를 충족시키기 위해 설계된 완벽한 패키지입니다:
VWR Light – 경제적인 교정 및 조정
피펫을 1 년에 여러번 교정하는 경우, 모든 교정 단계에서 유지 보수가 필요하지 않을 수 있습니다. 이 PIP 플랜은 이러한 요구에 부응하며 VWR Care, VWR Eco 또는 VWR Pro에 쉽게 적용될 수 있습니다.
VWR Eco – 예방적 유지보수, 경제적인 교정 및 조정
ISO 표준을 준수할 필요가 없는 경우 VWR Eco는 경제적인 피펫 솔루션일 수 있습니다. 2 * 4 측정의 교정 및 광범위한 예방 유지 보수를 기반으로 경제적인 비용으로 피펫을 주문할 수 있습니다.
VWR Pro – ISO8655에 따른 예방적 유지 보수, 경제적인 교정 및 조정
VWR Eco와 마찬가지로 피펫이 항상 완벽한 상태를 유지하도록 광범위한 예방 유지 보수를 수행합니다. 또한 ISO 8655에 따라 3 * 10 측정으로 교정합니다.
VWR Care – 피펫을 최상의 상태로 유지합니다
교정은 품질 보증의 기본이지만, 예방 유지 보수의 경우는 어떨까요? VWR Care는 정기적으로 피펫을 교정하지만 예방 유지 보수를 하지 않는 고객을 위한 서비스입니다. 이 패키지에서는 교정을 수행하지 않고 예방 유지 보수를 수행합니다. 이 패키지를 사용하면 피펫을 최상의 상태로 유지할 수 있지만 정확성과 반복성이 사양 범위안에 있는지는 보증할 수 없습니다.