Avantor OmniTop Sample Tubes® adjustable volume sampling system (AVSS)
Avantor OmniTop 샘플 튜브® 조절식 볼륨 샘플링 장치(AVSS)를 사용하여 샘플링 공정의 효율성을 높이십시오. 멸균 프로세스에서 소량 시료를 정밀하게 수집하도록 설계된 OmniTop 샘플 튜브® AVSS는 연결 라인의 볼륨 손실을 제거하여 다음과 같은 애플리케이션에서 중요하고 높은 가치의 제품 샘플링을 수행하는 데 적합합니다:
- 세포 및 유전자 치료
- Final fill 작업
- 유리 및 싱글 유즈 바이오리액터 샘플링
OmniTop 샘플 튜브® AVSS는 싱글 포인트 또는 맞춤형으로 매니폴드 설계를 구성할 수 있습니다. 새로운 솔루션은 기존 샘플링 방식에 비해 볼륨 손실을 줄임으로써 제품 생산성을 높이고 공정에 맞게 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 0.5 – 15.0mL 범위의 용량 중에서 선택하여 분석 테스트에 필요한 것만 수집하고 공정의 정확한 요구사항을 충족합니다.
더 자세한 정보와 OmniTop 샘플 튜브® AVSS가 귀하의 작업에 어떻게 변화를 줄 수 있는지 알아보시려면 저희에게 문의해주십시오.
Get more information