혼합 시스템
높은 품질과 전문 지식으로 모든 혼합 작업을 지원합니다.
분말 및 액체 혼합 애플리케이션을 위한 폐쇄 및 개방형 시스템.
혼합 솔루션 분야의 업계 리더로서, 아반토는 전문성과 차별화된 역량을 보유하고 있습니다. 단순한 작업이라고 할 수 있는 액체-액체 혼합 프로세스부터 복잡한 액체-고체 혼합 프로세스에 이르기까지 아반토의 다양한 오픈 탑 또는 폐쇄형 싱글유즈 혼합 시스템 패키지는 효과적인 혼합 작업을 가능케합니다. 아반토는 전 세계 유일한 오픈 아키텍처 유체 이송 공급업체로서 우수한 품질 관리 시스템에 따라 엄격하게 검증된 다양한 싱글유즈 구성 요소를 통합하여 제품들을 공급합니다.
아반토는 수십 년간의 유체 이송 시스템 경험을 바탕으로 신속하고 신뢰할 수 있는 맞춤형 시스템을 디자인 할 수 있습니다. 당사의 싱글유즈 혼합 솔루션은 고객들에게 간소화된 워크플로우, 교차 오염의 위험 감소, 자원 효율성 향상 등의 혜택을 제공할 뿐만 아니라 연구원들의 피로도 감소에도 기여합니다. 우리의 혼합 시스템은 유연하고 확장 가능하여 생산 요구 사항에 정확하게 대응하는 맞춤형 시스템을 제공드릴 수 있으며, 생산 제어 시스템에 통합할 수 있습니다. 당사의 기술 전문가들은 필요에 따라 현장 또는 원격으로 전문적인 설계, 테스트 및 설치 작업을 지원합니다.
견고하고 사용하기 쉬운 혁신적인 사용자 중심의 디자인
1
7인치 컬러 터치스크린 디스플레이로 제어되는 직관적인 소프트웨어를 사용자는 혼합 조건들을 저장할 수 있습니다.
2
통합된 로드셀
3
온도 조절이 가능한 자켓
Masterflex L/S MasterSense Peristaltic Pump Drive Features
4
위치 조절이 편리한 잠금 캐스터와 견고한 스테인레스 스틸 프레임
5
내부 확인이 용이한 창
자력 혼합 시스템
자력 혼합 백은 내용물의 파손을 최소화하면서 혼합 성능을 극대화하도록 설계된, 멸균 싱글유즈 혼합 용기입니다. 자기력으로 구동되는 싱글유즈 5날 혼합기는 입자 생성을 최소화하며 안전하고 균일한 혼합을 보장합니다. 아반토의 자력 혼합 백은 100리터에서 1500리터까지의 표준 디자인으로 제공되며, 풍부한 경험을 갖춘 엔지니어 팀은 귀사의 바이오 혼합 공정에 최적화된 솔루션을 설계할 수 있도록 도움을 드릴 수 있습니다.
쿼트로 믹서
통합된 싱글유즈 폐쇄형 믹싱 시스템을 통해 오염의 위험을 최소화하고 제품 품질을 높일 수 있습니다. 아반토의 쿼트로 믹서 시스템은 cGMP 공정을 고려하여 설계되었으며 액체 또는 분말을 간단하고 효율적으로 처리할 수 있도록 해줍니다.
탑 믹서
본 모듈식 오픈 탑 믹싱 시스템은 액체 또는 분말을 간단하고 효율적으로 처리하면서 최고 수준의 신뢰성을 유지합니다. 아반토 탑 믹서 시스템은 제조 사양에 따라 플랫폼부터 액세서리까지 맞춤 설정이 가능하며, 당사의 다양한 싱글유즈 솔루션과 호환됩니다. 그렇기에 이는 다양한 생산 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
여기를 클릭하여 아반토의 오픈 탑 믹싱 시스템의 다양한 믹서 옵션에 대한 자세한 정보를 확인하세요.
프로세스의 추가적 향상이 필요하신가요?
아반토의 바이오 공정용 백은 귀하의 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤 제작됩니다. 당사의 전문가가 최적의 솔루션을 디자인하는 데 도움을 드릴 겁니다. 지금 문의해보세요.
문의하기
신뢰할 수 있는 최적의 품질
ISO 인증 클린룸
아반토 유체 이송 어셈블리는 ISO class 7 (Class 10000) 클린룸에서 제조됩니다.
규제 준수 및 인증을 득한 솔루션
어셈블리 시설은 ISO-13485 인증을 받았으며 cGMP 규정을 준수합니다.
제품 테스트 및 검증
아반토의 운영 방침은 다단계의 제품 검사 및 검증 단계가 통합되어 있습니다. 방사선 조사, 엔도톡신, 입자 및 기타 테스트들을 고객사의 요청에 맞춰 제공 가능합니다.
로트 추적성
저희는 제품 로트를 완벽하게 추적할 수 있습니다. 생산지, 제조일자, 그리고 구성 부품의 원산지를 확인할 수 있습니다.
바이오 프로세싱을 위한 관련 싱글유즈 제품
바이오 프로세싱 혼합 요구를 모두 충족하기 위한 제품으로, 바로 사용 가능한 제품과 최적의 맞춤형 디자인을 제공합니다.
2D 백
독자적인 플렉스 필름으로 제작된 아반토의 바이오 프로세싱 2D 백은 버퍼, 배지, 약물 및 백신과 같은 바이오 제제를 보관하고 운반하는 튼튼하고 유연한 용기입니다.
3D 바이오 프로세싱 백
아반토의 3D 백은 버퍼, 배지, 약물 및 백신과 같은 바이오 제제를 3D 구조로 보관하고 운반하기 위해 디자인되었으며 최대 3000L까지의 사이즈로 제공 가능합니다.
싱글 유즈 탱크 라이너
2D와 3D 제품 중 선택 가능하며 바닥 배수 포트 여부 또한 선택 가능합니다. 아반토의 싱글유즈 바이오프로세싱 탱크 라이너는 폐기물 수집 및 원료와 생산용 용기 간의 보호 역할을 하며 바이오프로세싱 작업을 효과적으로 지원합니다.
3D 바이오 공정용 백 보호용 컨테이너
3D 바이오 공정용 백 보호용 컨테이너
중요한 바이오 공정 배지를 안전하게 저장하고 운반할 수 있는 재사용 가능한 접이식, 적층식 컨테이너
싱글유즈 컨테이너
생산량을 변경하기 위해 교체가 가능하고 재사용이 가능한 오픈 탑 컨테이너
아반토의 전문가에게 문의하세요.
표준 제품 또는 맞춤 제작된 제품 중 당사의 전문가들이 구사에 최적화된 솔루션을 제안해드릴 수 있습니다.
문의하기