고순도 산
J.T.Baker®와 Macron Fine Chemicals™의 고순도 산(acid)은 항상 (매우 낮은 ppt 레벨에서 미량 금속을 검출하는 경우에도) 고객의 니즈를 충족시킵니다.
Product selection
J.T.Baker® ULTREX II Ultrapure Acids
가장 까다로운 미량 원소 분석에 사용하는 것이 좋습니다. 낮은 ppt 범위에서 최대 65 개의 미량 원소 분석
J.T.Baker® BAKER INTRA-ANALYZED Acids
ICP-OES / AES 및 GFAA 애플리케이션 및 ppb 추적 금속 테스트가 필요한 기타 애플리케이션에 권장됩니다.
J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS Reagent Acids
일반 wet chemistry 뿐만 아니라 정성적 AAS 분야에 권장됩니다.
Macron Fine Chemicals™ brand acids
Macron Fine Chemicals ™ 산은 매우 안정적이고 일관된 ppb 미량 금속 분석 결과를 생성합니다.