아반토의 Flowmor™ 패키징 시스템은 흡습성 염의 유동성을 개선합니다.
흡습성 물질 중 대표적인 것으로 염화칼슘, 염화나트륨, 인산칼륨 등 다양한 버퍼 염(Buffer salt)들이 있습니다. 아반토의 Flowmor™는 이러한 흡습성 염 물질들이 자연스럽게 분주될 수 있도록 도움을 주는 유용한 패키징 시스템입니다. 흡습성 염은 기본적으로 염 물질 내 수분에 의해 혹은 공기로부터 수분을 흡수하여 바위처럼 단단하게 굳어버리는 속성을 갖고 있습니다. 그래서 많은 경우, 해당 물질을 사용하기 전에 굳어버린 물질을 다시 잘게 부수는 불필요한 분해 작업을 거쳐야 합니다.
Flowmor™ 패키징은 염 물질 주변의 수분을 흡수하고 동시에 외부 수분이 용기에 들어가는 것을 방지하여 물질의 고체화 즉 케이킹 현상을 완화시켜줍니다. 이 패키징 시스템은 외부 장벽, 외부 라이너, 건조제 백 및 내부 라이너의 4개 부품으로 구성됩니다.
  • 외부 장벽은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 소재의 드럼입니다. 이 드럼은 용기 외부의 수분이 소금에 도달하여 상호 작용하는 것을 차단하는 장벽 역할을 합니다.
  • 내부 라이너는 염 물질이 공기를 배출할 수 있게하는 투과성 백입니다. 그러므로 물질 주변의 수분은 백을 통해 멀리 떨어지게 됩니다.
  • 외부 라이너는 물질의 응집을 최소화하기 위한 추가적인 외부 장벽의 역할을 합니다.
  • 건조제 백은 외부 라이너와 내부 라이너 사이에 배치됩니다. 이 백은 용기 내 수분을 흡수하여 염 물질이 굳는 것을 방지합니다.
  • 이 4가지 구성 요소를 결합하면 흡습성 염 물질도 굳지않고 편리하게 분주할 수 있는 상태로 유지할 수 있어 공정의 효율성을 확보할 수 있습니다.
해당 패키징 솔루션에 대한 더 자세한 내용이 필요하시다면 지금 아반토 전문가와 삼당해보시길 바랍니다.
전문가 상담 문의