Avantor J.T.Baker® 브랜드 BAKERBOND® 공정 크로마토그래피 레진 비교 가이드
백 년이 넘는 시간 동안, 아반토의 전세계 고객들은 까다로운 공정 애플리케이션에도 부합하는 J.T.Baker® 브랜드의 화학 약품, 시약, 첨가제, 크로마토그래피 레진, 배지 제품들을 신뢰해왔습니다.
아반토 산하의 J.T.Baker® 브랜드인 BAKERBOND® 공정 크로마토그래피 레진 및 실험용 칼럼에 대해서 자세히 알아보세요.
Product Features
  Target applications Family Functionality Non-hazardous, non-flammable storage solution Available in lab columns Available as a bulk resin
J.T.Baker® BAKERBOND® 
PROchievA resin
The first, critical step in mAbs manufacturing Affinity High binding capacity resin with affinity to Fc region of mAbs
J.T.Baker® BAKERBOND® 
PolyABx
From mAbs to recombinant proteins and beyond Ion Exchange (IEX) Multimode resin with primary weak cation exchanger with weak anion exchange sites+ hydrophilicity
J.T.Baker® BAKERBOND® 
PolyCSx
Multimode resin with primary strong cation exchanger with weak cation and anion exchange sites + hydrophilicity
J.T.Baker® BAKERBOND® 
PolyQUAT
Multimode resin with primary strong anion exchanger with weak anion exchange sites + hydrophilicity
J.T.Baker® BAKERBOND® 
PolyPEI
Multimode resin with primary weak anion exchanger + hydrophilicity
J.T.Baker® BAKERBOND® 
Poly Hi-Propyl
Hydrophobic Interaction (HIC) Mixed-mode resin with hydrophilicity + hydrophobicity
제품 보기