Avantor® ACE® HPLC /UHPLC Column
아반토 ACE® 브랜드 컬럼들은 최신 기술이 설계 적용된 혁신적인 LC고정상이며, 크로마토그래피 연구원들에게 다양하고 안정적이면서도 견고한 제품군을 제공합니다.
Avantor® ACE® HPLC /UHPLC 컬럼을 선택해야 하는 이유
선명한 피크 모양으로 탁월한 분해능과 재현성을 지원합니다.
ACE column vs 타사 column peak asymmetry 비교 그래프를 통해 ACE 컬럼이 peak asymmetry 값이 가장 낮아 분해능과 재현성이 뛰어난 것을 확인할 수 있습니다.
높은 산성 환경에서도 탁월한 수명을 제공합니다.
- 기존의 결합상은 산성 조건에서 리간드 절단에 취약하였습니다.
- ACE U/HPLC 상은 초고순도 실리카와 조밀한 결합 기술을 바탕으로 산성 조건에서 리간드 절단을 효과적으로 방지합니다.
강염기에 적용시에도 장기간 사용 가능합니다.
- 높은 pH에서 실리카 용해로 인해 기존 컬럼의 효율이 저하되는 현상이 있었습니다.
- ACE U/HPLC 상은 초고순도 실리카와 조밀한 결합 기술을 바탕으로 염기성 조건에서 실리카 용해를 효과적으로 방지합니다.
Avantor® ACE® Column Portfolio
ACE® Stationary Portfolio
- 완전 다공성 불활성 실리카를 기반으로 한 17 가지의 고정상 옵션
- 확장된 pH범위의 solid core particle technology가 적용된 2가지 고정상
- 0.075mm-30mm의 컬럼 내경
ACE® Advanced Method Development Kits
ACE® 분석법 개발 키트(MDK)는 선택성을 극대화하도록 설계되어 안정적이고 효율적인 UHPLC/HPLC 분석법 개발을 지원합니다. 초비활성, 고효율 실리카를 기반으로 하는 Avantor® ACE® 상은 크로마토그래피 사용자에게 안정성이나 견고성에 영향을 끼치지 않는 다양한 제품 포트폴리오를 제공합니다.
제품 확인하기ACE® HILIC Method Development Kits
아반토 ACE® HILIC 컬럼은 HILIC application에 특화되도록 설계되었으며 특히 극성 물질의 분리에 적합합니다. 이 컬럼은 세 가지 종류의 HILIC phase(HILIC-A, HILIC-B, HILIC-N)로 분류되며, 크로마토그래피 분석자들의 분석법 개발에 재현성과 성공적인 분리도를 보여줍니다.
제품 확인하기ACE® Knowledge Zone
당사는 제약, 생명공학, 대학, 병원, 연구기관, 정부기관, 환경 및 공정 제어 산업에서 연구하는 크로마토그래피 분석자들에게 다양한 솔루션을 제공할 수 있도록 우수한 크로마토그래피 전문가들로 구성되어 있습니다. 우리는 탁월한 품질과 경쟁력 있는 가격의 제품을 제공함과 동시에 전문 인력의 기술 지원과 품질 보증 서비스를 제공하고 있습니다.
Knowledge Zone 방문하기