분석화학
Avantor 분석 화학
아반토는 연구원분들께서 사용하는 모든 기술 및 방법에 대응하는 장비, 시약, 케미컬, 소모품 및 기타 제품을 포함하는 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 당사는 산업, 학계 및 정부 어플리케이션에 필요한 모든 것을 갖고 있습니다.
분석 화학 솔루션
Avantor는 분석 화학 실험실의 전문화된 요구 사항을 충족하는 광범위한 제품을 제공합니다. 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 브랜드의 고품질 제품을 제공하여 생물의학 연구, 환경 및 법의학 작업, 임상 진단 및 기타 재료 과학 분야에서 어려운 연구 주제에 답할 수 있도록 지원합니다.
질량 분석법
질량 분석기는 특정 화합물과 물질을 높은 정밀도로 식별해야 할 때 사용되는 중요한 기기입니다. 그 용도로는 식품 품질 및 안정성 확인, 약물 테스트, 잔류 살충제 분석, 단백질 식별 및 탄소 연대 측정이 있습니다. Avantor는 각 질량 분석 니즈를 충족하는 다양한 제품을 제공합니다.
고성능 액체 크로마토그래피
고성능 액체 크로마토그래피 (HPLC) 및 초고성능 액체 크로마토그래피 (UHPLC)는 화학 및 생명과학에서 가장 널리 사용되는 기술 중 하나입니다.
정제
준비 및 정제 크로마토그래피는 시작 물질, 부반응 또는 기타 불순물로부터 화학물을 분리함으로써 추가 실험이나 과정에 필요한 양과 순도 수준에서 화합물을 분리시키는 데 사용됩니다.
가스 크로마토그래피
가스 크로마토그래피 (GC) 는 식품 및 환경 산업에서 가스를 사용하여 샘플 혼합물을 분리, 식별 및 정량화합니다. Avantor는 다양한 컬럼, 용매, 연구 장비 및 가스 발생기를 갖추고 있습니다.
원자 분광학
원자 분광학은 원자 흡수 분광법 (AA)과 유도 결합 플라즈마 (ICP)를 포함하여 원자가 전자기 복사를 흡수하고 방출하는 방식에 기반하는 분석 기술들을 포함합니다.
분광 광도계
분자 광도계는 의약품 내 주요 분야에서 일상적으로 사용되는 자외선/가시광선 (UV/Vis), 적외선 (IR), 형광 및 NMR을 포함하여 분자가 빛을 흡수하는 방식을 기반으로 하는 분석 기술의 컬렉션을 나타냅니다.
적정
적정은 샘플의 구성 요소와 해당 구성 요소가 알려진 특정 비율로 반응하는 다른 물질 간의 반응을 기반으로 하는 정량적 화학 분석을 말합니다.
칼 피셔 수분 측정법
칼 피셔 적정 (KF)은 화학, 석유 제품, 식품, 제약 등 다양한 제품 및 산업에서 수분 함량을 측정하는 최적의 방법입니다.
pH & 전도도 측정
이러한 전기 화학 기술은 다른 분석 방법보다 상대적으로 저렴한 기기를 사용하여 높은 감도, 정확도 및 정밀도를 특징으로 하는 강력하고 다양한 분석 옵션을 제공합니다.