아반토 ACE HPLC 및 UHPLC 컬럼
아반토는 ultra-inert ACE® UHPLC / HPLC 컬럼 제품군을 제조합니다. 아반토 ACE® 브랜드 컬럼들은 최신 기술이 설계 적용된 혁신적인 LC고정상이며, 크로마토그래피 연구원들에게 다양한 선택과 동시에, 안정적이면서도 견고한 제품군을 제공합니다. 
아반토의 ACE® LC 고정상은 크로마토그래피에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결할 수 있도록 설계되어, C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18, SuperPhenylHexyl 등의 고정상과 동시에, 100 Å, 300 Å과 같은 다양한 제품을 제공합니다. ACE® 제품은 크로마토그래피에서 발생할 수 있는 다양한 문제의 해결을 도와드릴 수 있습니다. 
아반토 ACE®application guide 다운로드 기술 지원 문의  
아반토 ACE® 정지상 포트폴리오
• 완전 다공성 불활성 실리카를 기반으로 한 17 가지의 고정상 옵션
• 확장된 pH범위의 solid core particle technology가 적용된 2가지 고정상
• 30mm-300mm 범위의 컬럼 길이 및 7가지 입자 크기(particle size)
• 0.075mm-30mm의 컬럼 내경 
상(phase) 가이드
아반토 ACE® Method Development Kits
아반토 ACE® Method Development Kits(MDK)는 신뢰할 수 있는 제품을 선정하여 UHPLC/HPLC 분석법 개발에  컬럼의 선택성을 최대화 하도록 설계되었습니다. 불활성,고효율 실리카를 기반으로 아반토 ACE® 고정상은 크로마토그래피 분석 연구원들에게 안정적이고 견고한 제품을 제공합니다.
제품 확인하기
아반토 ACE® HILIC method development kits
아반토 ACE® HILIC 컬럼은 HILIC application에 특화되도록 설계되었으며 특히 극성 물질의 분리에 적합합니다. 이 컬럼은 세 가지 종류의 HILIC phase(HILIC-A, HILIC-B, HILIC-N)로 분류되며, 크로마토그래피 분석자들의 분석법 개발에 재현성과 성공적인 분리도를 보여줍니다.
제품 확인하기
Chromsword® Method Development Software를 포함한 아반토 ACE® Method Development Kits
아반토 ACE 컬럼과 Chromsword 5.1 Lite 분석법 개발 소프트웨어를 사용하여 HPLC 분석법 개발 문제를 체계적이고 효율적으로 해결할 수 있습니다. 아반토 ACE ChromSword Method Development Kit 은 6종류의 아반토 ACE컬럼과 Chromsword 5.1 Lite 를 6개월간 사용할 수 있는 라이센스가 함께 포함되어 있습니다. 이 조합을 통해 다양한 기술정보와 지원을 받을 수 있으며, 연구실에서의 분석법 개발 프로토콜을 더욱 개선할 수 있습니다.
제품 확인하기
아반토 ACE® Knowledge Zone
당사는 제약, 생명공학, 대학, 병원, 연구기관, 정부기관, 환경 및 공정 제어 산업에서 연구하는 크로마토그래피 분석자들에게 다양한 솔루션을 제공할 수 있도록 우수한 크로마토그래피 전문가들로 구성되어 있습니다. 
우리는 탁월한 품질과 경쟁력 있는 가격의 제품을 제공함과 동시에 전문 인력의 기술 지원과 품질 보증 서비스를 제공하고 있습니다. 
아반토 ACE® Knowledge Zone