킬달 (Kjeldahl)
킬달(Kjeldahl) 질소 측정은 다양한 식품 물질에서 이뤄집니다. 킬달(Kjeldahl) 방법은 증해, 증류 및 적정의 세 가지 주요 단계로 나눌 수 있습니다.
1. 증해: 농축 황산에서 균질한 시료를 끓임으로써 달성됩니다. 최종물은 암모늄 설페이트 용액입니다.
2. 증류: 과량의 염기를 분해 생성물에 첨가하여 암모늄염을 암모니아로 전환시킵니다.
3. 적정: 시료의 질소량은 수용 용액의 정량된 암모니아량으로 계산할 수 있습니다. 과량의 표준화된 산 용액 (역 적정) 또는 붕산 용액 (직접 적정)으로 암모니아를 추출할 수 있습니다.